Learn More
Benzofurazan-5-boronsäurepinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15407755
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Benzofurazan-5-boronsäurepinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15407755
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 15407755
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H29358.MD
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1073355-14-2 | C12H15BN2O3 | 246.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1073355-14-2
Summenformel C12H15BN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 246.07
MDL-Nummer MFCD09842717
InChI-Schlüssel MQXANAGMQAYTMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzo c 1,2,5 oxadiazole, benzofurazan-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,1,3-benzoxadiazole, benzofurazan-5-boronic acid, pinacol ester, benzo c 1,2,5 oxadiazole-5-boronic acid, pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzofurazan, benzo c 1,2,5 oxadiazole-5-boronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,1,3-benzoxadiazole, benzo c 1,2,5 oxadiazol-5-ylboronic acid pinacol ester, amtb001Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 46738004
IUPAC-Name 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)-2,1,3-Benzoxadiazol
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=NON=C2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzofurazan-5-boronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 87°C to 88°C
Menge 250 mg
Formelmasse 246.07
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10137498 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/02/2024 Catalog NumberH29358.03,H29358.06,H29358.MD
Chargennummer10137498 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH29358.03,H29358.06,H29358.MD
Name des Produkts
Benzofurazan-5-boronsäurepinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >