Learn More
Benzethoniumchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11403197
Zum Warenkorb hinzufügen
Benzethoniumchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403197
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 11403197
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16142.22
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Benzethonium chloride is used as a surface disinfectant and a preservative in food processing and pharmaceutical industries. It is involved in the determination of sodium dodecyl sulfate using sulphan blue as indicator from the mixture containing other ingredients like sodium chloride and sodium sulfate. It is an effective cationic detergent due to its positively charged hydrophilic part of quaternary ammonium ion. It is an active ingredient in medicaments, deodorants and mouthwashes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzethoniumchlorid wird als Oberflächendesinfektionsmittel und Konservierungsmittel in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie verwendet. Es ist an der Bestimmung von Natriumdodecylsulfat beteiligt, wobei Sulfanblau als Indikator aus der Mischung verwendet wird, die andere Bestandteile wie Natriumchlorid und Natriumsulfat enthält. Es ist aufgrund seines positiv geladenen hydrophilen Teils des quartären Ammoniumions ein wirksames kationisches Detergenz. Es ist ein Wirkstoff in Medikamenten, Deodorants und Mundspülungen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-54-0
Summenformel C27H42ClNO2
MDL-Nummer MFCD00011742
InChI-Schlüssel UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzethonium chloride, quatrachlor, hyamine, phemeride, phemerol chloride, benzethoniumchloride, phemithyn, disilyn, kylacol, solamin
PubChem CID 8478
ChEBI CHEBI:31264
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzethonium chloride
Schmelzpunkt 157°C to 165°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
UN-Nummer UN1759
Beilstein 3898548
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,1074
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)OCCOCC[N+](C)(C)CC2=CC=CC=C2.[Cl-]
IUPAC-Name Benzyl-dimethyl-[2-[2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethoxy]ethyl]azanium;chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 448.088
Formelmasse 448.1
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP25L041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/03/2025 Catalog NumberA16142.0E,A16142.36,A16142.22
ChargennummerX02K026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/10/2024 Catalog NumberA16142.36,A16142.22
ChargennummerZ19J044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/01/2024 Catalog NumberA16142.36,A16142.22
ChargennummerZ06J037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/01/2024 Catalog NumberA16142.36,A16142.22
ChargennummerW19J019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/10/2023 Catalog NumberA16142.0E,A16142.36,A16142.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzethonium chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Benzethonium chloride
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Benzethoniumchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >