Learn More
Benzethoniumchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11413197
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Benzethoniumchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413197
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 11413197
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16142.36
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 121-54-0 | C27H42ClNO2 | 448.09 g/mol
Benzethonium chloride is used as a surface disinfectant and a preservative in food processing and pharmaceutical industries. It is involved in the determination of sodium dodecyl sulfate using sulphan blue as indicator from the mixture containing other ingredients like sodium chloride and sodium sulfate. It is an effective cationic detergent due to its positively charged hydrophilic part of quaternary ammonium ion. It is an active ingredient in medicaments, deodorants and mouthwashes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungsgebiete
Benzethoniumchlorid wird als Oberflächendesinfektionsmittel und Konservierungsmittel in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie verwendet. Es ist an der Bestimmung von Natriumdodecylsulfat beteiligt, wobei Sulfanblau als Indikator aus der Mischung verwendet wird, die andere Bestandteile wie Natriumchlorid und Natriumsulfat enthält. Es ist aufgrund seines positiv geladenen hydrophilen Teils des quartären Ammoniumions ein wirksames kationisches Detergenz. Es ist ein Wirkstoff in Medikamenten, Deodorants und Mundspülungen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser.
Anmerkungen
Hygroskopisch. Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-54-0
Summenformel C27H42ClNO2
MDL-Nummer MFCD00011742
InChI-Schlüssel UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzethonium chloride, quatrachlor, hyamine, phemeride, phemerol chloride, benzethoniumchloride, phemithyn, disilyn, kylacol, solamin
PubChem CID 8478
ChEBI CHEBI:31264
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzethonium chloride
Schmelzpunkt 157°C to 165°C
Geruch Odorless
Menge 500 g
UN-Nummer UN1759
Beilstein 3898548
Empfindlichkeit Hygroscopic
Merck Index 14,1074
Löslichkeitsinformationen Soluble aq. soln..
SMILES [Cl-].CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCOCC[N+](C)(C)CC2=CC=CC=C2)C=C1
IUPAC-Name Benzyldimethyl(2-{2-[4-(2,4,4-Trimethylpentan-2-yl)Phenoxy]ethoxy}ethyl)azaniumchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 448.09
Formelmasse 448.1
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Benzethoniumchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >