Learn More
Benzethoniumchlorid 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Benzethonium chloride |
Namenshinweis | 97% |
CAS Min. % | 96.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 158.0°C to 163.0°C |
Farbe | Weiß |
Verlust bei Trocknung | 5% max. (105°C, 4 hrs) |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (on dry substance) (Argentometry) |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0472242 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 105380025,105381000,105385000,105380050 |
A0466044 | Analysenzertifikat | 11/09/2024 | 105380025,105381000,105385000,105380050 |
A0456871 | Analysenzertifikat | 17/10/2023 | 105380025,105381000,105385000,105380050 |
A0398495 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 105380025,105381000,105385000,105380050 |
A0412812 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 105380025,105381000,105385000,105380050 |
Sicherheit und Handhabung
- Benzethonium chloride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.