Learn More
Benzolseleninsäureanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10455105
Zum Warenkorb hinzufügen
Benzolseleninsäureanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10455105
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10455105
Marke: Thermo Scientific Acros 199710250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17697-12-0
Summenformel C12H10O3Se2
Molekulargewicht (g/mol) 360.13
MDL-Nummer MFCD00001991
InChI-Schlüssel FHPZOWOEILXXBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzeneseleninic anhydride, benzeneseleninic acid anhydride, benzeneseleninyl benzeneseleninate, bis phenylseleninic anhydride, benzeneseleninic acid, anhydride, bis benzeneseleninic anhydride, 1,3-diphenyldiselenoxane 1,3-dioxide #Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 87253
IUPAC-Name Phenylseleninyl-benzolseleninat
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Se](=O)O[Se](=O)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzeneseleninic anhydride
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 170°C to 173°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [C6H5Se(O)]2O
Menge 25 g
UN-Nummer 3283
Fieser 06,240; 07,139; 08,29; 09,32; 10,22; 11,37; 15,18
Formelmasse 360.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0449735 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2024 Catalog Number199710050,199710250
ChargennummerA0456652 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/10/2023 Catalog Number199710050,199710250
ChargennummerA0442460 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number199710050,199710250
ChargennummerA0438230 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/02/2023 Catalog Number199710050,199710250
ChargennummerA0413115 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number199710050,199710250
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzeneseleninic anhydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Name des Produkts
Benzolseleninsäureanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >