Learn More
Cytiva Benchkote Sheet for ÄKTA Systems
Protects the top buffer trays from buffer spillages and salt deposits
14.70 CHF - 93.35 CHF
Spezifikation
Produkttyp Benchkote Sheets
Material Papier, laminiertes Polyethylen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Anwendung) Anzahl pro Packung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Anwendung) Anzahl pro Packung Preis Menge & Verfügbarkeit  
16022042
Unterlagen ansehen
Cytiva
2300-10072
ÄKTA Avant 10/Packung
33.35 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16032042
Unterlagen ansehen
Cytiva
2300-10073
ÄKTA Avant 25/Packung
53.35 CHF
25 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16042042
Unterlagen ansehen
Cytiva
2300-10074
ÄKTA Avant 50/Packung
93.35 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 03-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16062032
Unterlagen ansehen
Cytiva
2300-10060
ÄKTA Pure 10/Packung
21.35 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16072032
Unterlagen ansehen
Cytiva
2300-10061
ÄKTA Pure 25/Packung
32.05 CHF
25 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16082032
Unterlagen ansehen
Cytiva
2300-10062
ÄKTA Pure 50/Packung
48.00 CHF
50 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16092032
Unterlagen ansehen
Cytiva
2300-10063
ÄKTA Start 10/Packung
14.70 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 03-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16002042
Unterlagen ansehen
Cytiva
2300-10064
ÄKTA Start 25/Packung
20.05 CHF
25 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16012042
Unterlagen ansehen
Cytiva
2300-10065
ÄKTA Start 50/Packung
29.35 CHF
50 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Cover the top buffer tray to protect from buffer spillages and salt deposits
  • Simplify daily and weekly preventive maintenance of the top buffer tray of ÄKTA systems
  • Manufactured of absorbent, impermeable material that is designed to protect lab surfaces against hazardous spills
  • Smooth, absorbent Whatman paper quickly absorbs spills
  • Laminated polyethylene layer prevents flow-through to the working surface
  • Fits the top buffer tray on ÄKTA go, ÄKTA avant, ÄKTA pure and ÄKTA start protein purification systems.
  • Convenient and easy to use
Spezifikation
Spezifikation
Benchkote Sheets
Papier, laminiertes Polyethylen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Benchkote Sheet for ÄKTA Systems