Learn More
Cytiva Benchkote Sheet for ÄKTA Systems
Protects the top buffer trays from buffer spillages and salt deposits
Marke: Cytiva 2300-10065
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Decken Sie die obere Pufferschale ab, um für Schutz vor Pufferverschüttungen und Salzablagerungen zu sorgen
- Vereinfachen Sie die tägliche und wöchentliche vorbeugende Wartung der oberen Pufferschale von ÄKTA Systemen
- Hergestellt aus saugfähigem, undurchlässigem Material, das zum Schutz von Laboroberflächen vor gefährlichen Verschüttungen entwickelt wurde
- Glattes, saugfähiges Whatman Papier absorbiert schnell verschüttete Flüssigkeiten
- Eine laminierte Polyethylen-Schicht verhindert den Durchfluss zur Arbeitsfläche
- Passt zur oberen Pufferschale der Proteinaufbereitungssysteme ÄKTA go, ÄKTA avant, ÄKTA pure und ÄKTA start.
- Praktisch und anwenderfreundlich
Spezifikation
Benchkote Sheets | |
Papier, laminiertes Polyethylen | |
ÄKTA Start | |
50/Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Benchkote Sheet for ÄKTA Systems > ÄKTA Start, 50 Stück/Packung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur