Learn More
Cytiva Benchkote Sheet for ÄKTA Systems
Protects the top buffer trays from buffer spillages and salt deposits
Marke:  Cytiva 2300-10073
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16032042
  • 53.35 CHF / 25 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Decken Sie die obere Pufferschale ab, um für Schutz vor Pufferverschüttungen und Salzablagerungen zu sorgen
  • Vereinfachen Sie die tägliche und wöchentliche vorbeugende Wartung der oberen Pufferschale von ÄKTA Systemen
  • Hergestellt aus saugfähigem, undurchlässigem Material, das zum Schutz von Laboroberflächen vor gefährlichen Verschüttungen entwickelt wurde
  • Glattes, saugfähiges Whatman Papier absorbiert schnell verschüttete Flüssigkeiten
  • Eine laminierte Polyethylen-Schicht verhindert den Durchfluss zur Arbeitsfläche
  • Passt zur oberen Pufferschale der Proteinaufbereitungssysteme ÄKTA go, ÄKTA avant, ÄKTA pure und ÄKTA start.
  • Praktisch und anwenderfreundlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Benchkote Sheets
Papier, laminiertes Polyethylen
ÄKTA Avant
25/Packung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cytiva Benchkote Sheet for ÄKTA Systems > ÄKTA Avant, 25 Stück/Packung