Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5mm O.D. Thin Walled Economy NMR Tubes
Die Wilmad Economy NMR-Röhrchen wurden für den Routineeinsatz in allen NMR-Spektrometern entwickelt und sitzen garantiert eng in jeder Spinnerturbine und haben keinen NMR-Hintergrund
21.40 CHF - 118.32 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 4,947 ± 0,019 mm |
---|---|
Innendurchmesser (metrisch) | 4,1 mm |
Wandstärke (metrisch) | 0,43 mm |
Benachrichtigungen:
Verschlüsse werden nicht für die Verwendung mit in Chloroform-d oder Aceton-d6 gelösten Proben empfohlen.
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Modell | Feldstärke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Modell | Feldstärke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15368778
|
Wilmad-LabGlass™
66100-9575 |
178 mm | Gehäuse WG-1206-7-5 | 100 MHz | N/A | ||||||
15378778
|
Wilmad-LabGlass™
66100-9585 |
203,2 mm | WG-1206-8-5 | 100 MHz | N/A | ||||||
15388838
|
Wilmad-LabGlass™
66300-9575 |
178 mm | Gehäuse WG-1226-7-5 | 300 MHz |
30.25 CHF
5 Packungen |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15398838
|
Wilmad-LabGlass™
66300-9585 |
203,2 mm | Gehäuse WG-1226-8-5 | 300 MHz | N/A | ||||||
15308948
|
Wilmad-LabGlass™
66400-9575 |
178 mm | WG-1228-7-5 | 400 MHz |
34.40 CHF
5 Packungen |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15318948
|
Wilmad-LabGlass™
66400-9585 |
203,2 mm | Gehäuse WG-1228-8-5 | 400 MHz |
50.20 CHF
5 Packungen |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15388978
|
Wilmad-LabGlass™
66500-9575 |
178 mm | Gehäuse WG-1235-7-5 | 500 MHz |
48.95 CHF
5 Packungen |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15398978
|
Wilmad-LabGlass™
66500-9585 |
203,2 mm | Gehäuse WG-1235-8-5 | 500 MHz |
66.50 CHF
5 Packungen |
Verfügbar ab: 23-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15369008
|
Wilmad-LabGlass™
66600-9575 |
178 mm | Gehäuse WG-1241-7-5 | 600 MHz |
54.05 CHF
5 Packungen |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15379008
|
Wilmad-LabGlass™
66600-9585 |
203,2 mm | Gehäuse WG-1241-8-5 | 600 MHz | N/A | ||||||
15349028
|
Wilmad-LabGlass™
66700-9575 |
178 mm | Gehäuse WG-1242-7-5 | 700 MHz | N/A | ||||||
15359028
|
Wilmad-LabGlass™
66700-9585 |
203,2 mm | WG-1242-8-5 | 700 MHz | N/A | ||||||
15398798
|
Wilmad-LabGlass™
66200-9575 |
178 mm | Gehäuse WG-1208-7-5 | 200 MHz | N/A | ||||||
15308808
|
Wilmad-LabGlass™
66200-9585 |
203,2 mm | WG-1208-8-5 | 200 MHz | N/A | ||||||
Beschreibung
Hergestellt in einem ISO9001:2008- Werk in den USA- Beste Außendurchmessertoleranz in der Branche und eine um 30 % dickere Wand als Produkte anderer Hersteller
- Die aufgeführten Werte für Sturz und Konzentrizität sind der Gesamtmesswert (TIR, Total Indicator Reading)
- 100%ige visuelle und physische Inspektion gewährleistet Qualität, einschließlich Defekte bei physischen Abmessungen und Oberfläche
- Hergestellt aus Borosilikatglas; entspricht ASTM E438-Norm Typ 1 Klasse B, anerkannt als N51A
- Das Kühlen/Erwärmen dieser Röhrchen kann zum Bruch führen; für NMR-Experimente, bei denen Kühlungs-, Erwärmungs-, biologische Proben-, Multidimensions-, Mehrfachkern- oder DNP-Verfahren angewandt werden, siehe Wilmad Precision NMR-Röhrchen
Spezifikation
4,947 ± 0,019 mm | |
4,1 mm | |
0,43 mm |