Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Kolben mit Bleikabel mit Vikem™ Ummantelung
Die Drahtgewichte nehmen die Form einer Helix, Spirale, eines Konus oder eine andere unregelmäßige Form an, um die Gefäße in einem Wasserbad zu stabilisieren
Marke: Bel Art™ F18324-0000
42.90 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Kann um Kolben gewickelt, durch Griffe eingeschraubt oder in Schlaufen um Flaschenhälse gelegt werden
- Beschichtet mit chemikalienbeständigem rotem Vikem Vinyl
- Die Länge von 30 cm (12 Zoll) und die Flexibilität machen diese Gewichte sehr vielseitig
Spezifikation
Zubehör | |
Red | |
Vinyl-coated Lead | |
No | |
Flasks | |
20 mm | |
0.25 Zoll | |
20 mm | |
114 g |
Nicht autoklavierbar | |
Flasks (Assorted Sizes) | |
Cylindrical | |
Non-sterile | |
30 cm | |
20 mm | |
0.64 cm | |
0.25 lbs. |