Learn More
Quickfit™ PTFE-Stulpen für Gewinderohre
Zum Befestigen von Schraubverschlüssen an Schraubgewinden aus Glas. Die QuickFit™Gewindescheiben für QuickFit™ Schraubgewinde gewährleisten einen korrekten Sitz des Verschlusses. Die Scheiben werden in verschiedenen Größen geliefert.
Marke:  Quickfit QW28/6
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12989283
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Schraubverschlüsse an Glasschraubgewinden befestigen.QuickFit™ Schraubengewindescheiben für QuickFit™ Schraubgewinde sorgen für den korrekten Sitz der Kappe.Die Scheiben sind in verschiedenen Größen erhältlich.
  • Zum Gebrauch mit Quickfit™ Glasschraubgewinde
  • Melamin-Schraubgewinde mit Öffnung oben
  • Silikongummiringe mit PTFE-Scheiben
  • Zur Bestimmung der benötigten Komponenten: i) Die Größe des Glasschraubgewindes prüfen (Größenangabe bezieht sich auf den Außendurchmesser des Gewindes in mm) ii) Außendurchmesser von Probenröhrchen, Thermometern, Sonden usw. prüfen, die durch die Schraubkappe durchgeführt werden sollen.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PTFE
For Quickfit™ Glass screw threads
28
Washer
Name des Produkts
Quickfit™ PTFE-Stulpen für Gewinderohre > Thread Size: 28; Screwcap Size: 6 to 7mm