Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Kolben mit Bleikabel mit Vikem™ Ummantelung
Die Drahtgewichte nehmen die Form einer Helix, Spirale, eines Konus oder eine andere unregelmäßige Form an, um die Gefäße in einem Wasserbad zu stabilisieren
45.50 CHF - 63.45 CHF
Spezifikation
Produkttyp Zubehör
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Red
Aufnahmevermögen Flasks (Assorted Sizes)
Material Vinyl-coated Lead
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Außendurchmesser (angloamerikanisch) Außendurchmesser (metrisch) Gewicht (angloamerikanisch) Gewicht (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Außendurchmesser (angloamerikanisch) Außendurchmesser (metrisch) Gewicht (angloamerikanisch) Gewicht (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11727894
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bel Art™
F18324-0001
0.31 Zoll 0.8 cm 0.38 lbs. 176 g
63.45 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11397174
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bel Art™
F18324-0000
0.25 Zoll 0.64 cm 0.25 lbs. 114 g
45.50 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kann um Kolben gewickelt, durch Griffe eingeschraubt oder in Schlaufen um Flaschenhälse gelegt werden
  • Beschichtet mit chemikalienbeständigem rotem Vikem Vinyl
  • Die Länge von 30 cm (12 Zoll) und die Flexibilität machen diese Gewichte sehr vielseitig
Spezifikation
Spezifikation
Zubehör
Red
Vinyl-coated Lead
No
Flasks
20 mm
20 mm
Nicht autoklavierbar
Flasks (Assorted Sizes)
Cylindrical
Non-sterile
30 cm
20 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ Kolben mit Bleikabel mit Vikem™ Ummantelung