Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ -Pipettiergerät Vaccu-Pette, 96-Well-Format, autoklavierbar
Absaugen oder Dispensieren von 96 Wells in weniger als 10 Sekunden, wodurch wiederholtes Waschen, Dispensieren oder Absaugen vobn Wells durch zeitgleiches Arbeiten beschleunigt wird.
Marke:  Bel-Art™ F37876-0001
63.37 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10702752
  • 75.60 CHF / 1 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : 30 ml oder größere sterile Einwegspritze
Beschreibung
Beschreibung
Absaugen oder Dispensieren von 96 Wells in weniger als 10 Sekunden, wodurch wiederholtes Waschen, Dispensieren oder Absaugen vobn Wells durch zeitgleiches Arbeiten beschleunigt wird.
  • Für den gleichzeitigen Medienwechsel oder die Zugabe/Entfernung von Reagenzien aus einer 96-Well Platte
  • Einfach eine Einmalspritze aus Kunststoff anschließen und den Kolben herausziehen, um Flüssigkeit zu übertragen
  • Aus transparentem Kunststoff, einseitig mit Vakuumauslass und einem kurzen Schlauch mit 3,2 mm Innendurchmesser für den Spitzenanschluss
  • Das autoklavierbare/wiederverwendbare Modell ist aus Polycarbonat geformt und muss vor Verwendung durch Autoklavieren bei höchstens 121 °C für 20 Minuten bei 15 psi sterilisiert werden, um eine Kontamination zu vermeiden
  • Nicht gassterilisierbar wegen der Möglichkeit von Restgaseinschlüssen
  • Erfordert eine 30 ml oder größere sterile Einwegspritze
Spezifikation
Spezifikation
No
Durchsichtig
96-well Plates
Polycarbonat
96
No
Pipettiergerät
12,7 x 8,6 x 3,7 cm (5 x 3,38 x 1,44 in.)
Autoklavierbar
Reusable
Ergonomic
Vaccu-pette
SP Scienceware™ Vaccu-Pette
Non-sterile
30 mL
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ -Pipettiergerät Vaccu-Pette, 96-Well-Format, autoklavierbar > Vaccu-Pette 96 Pipettiergerät