Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Drei-Zonen-Pulverprobenehmer
Für die ordnungsgemäße Probenahme von Pulvern, Pellets und anderen bröseligen Materialien, die in Beuteln nicht homogen werden können
Marke: Bel-Art™ H37829-0000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der “T”-Griff wird gedreht, um die Probenzellen zu schließen, und die Stahlspitze wird durch die Beutelwand eingeführt
- Wenn der Probenehmer tief genug eingedrungen ist, um alle drei Zellen abzudecken, ermöglicht eine halbe Drehung des Griffs das Eindringen von Proben
- Der Griff wird dann wieder in die ursprüngliche Position gebracht; der Probennehmer wird entfernt und die drei Proben zur Analyse in Behälter überführt
- Aus eloxiertem Aluminium mit einem Durchmesser von 1.9 cm (0.75 Zoll) und einer Edelstahlspitze
- Drei Öffnungen im Abstand von 7.6 cm (3 Zoll); die Öffnungen sind 7.6 cm (3 Zoll) lang x 1 cm (0.39 Zoll) breit mit einem Volumen von 9 ml
- Der Abstand von der Spitze zur ersten Öffnung beträgt 4.3 cm (1.75 Zoll)
Spezifikation
Pulverprobenehmer | |
Autoclavable | |
Scharf, fein | |
9 mL | |
0.75 Zoll | |
22 in. |
Edelstahl, eloxiertes Aluminium, Aluminum | |
T-Form | |
9 cc | |
Probenehmen von nicht-homogenen Pulvern, Pellets und anderen bröseligen Mateiralien | |
1,9 cm | |
56 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Drei-Zonen-Pulverprobenehmer > Pulverprobenentnehmer
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur