Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ Sense-Able Scoops™ Mit Metalldetektoren und Röntgengeräten detektierbare Schaufeln
Löffel und Löffelfragmente können mithilfe standardmäßiger Metalldetektoren und Röntgengeräte erkannt werden, um eine mögliche Kontamination der Produktion, Quarantänefälle und Rückrufe zu verhindern
Marke:  Bel-Art™ H369040005
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11725234
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Standardmetalldetektions- und -röntgengeräte können bis zu 1.6 mm3 kleine Schaufelfragmente erkennen
  • Hergestellt mit einer eigens produzierten Polystyrolharzmischung in FDA-Qualität, die Spurenmengen an Edelstahl enthält Dunkelblau oder Schwarz bieten einen kontrastreichen Hintergrund für ein bessere Sichtbarkeit des Materials; die blaue Färbung entspricht dem Industriestandard für metallerkennende Materialien
  • Lange Griffe an 2 und 4 oz.-Schaufeln halten die Hand weiter von der Probe entfernt, um die Kontamination oder Exposition zu verringern
  • Flacher Boden an 2 und 4 oz.-Schaufeln hält die Schaufel aufrecht für die Verwendung als ein Wägeschiffchen: kein Verschütten, wenn sie auf einer ebenen Fläche ruht
  • Einzeln verpackt in Polyethylenbeutel und gammasterilisiert, mit Chargenstempel — bereit für einmalige Verwendung und Entsorgung
Spezifikation
Spezifikation
Metal and X-Ray Detectable Scoop
Not Autoclavable
Flat
4 oz.
Single-use
Black
FDA
Metal detection and X-ray equipment
3.3 cm
5 in.
12.7 cm
5.1 cm
Polystyrene Resin
Certificate of processing for sterilization
Long
125 mL
Sterile
Impregnated with Stainless Steel Powder
Prevents potential production contamination, quarantine and recal
1.31 in.
3.68 in.
9.4 cm
2 in.
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ Sense-Able Scoops™ Mit Metalldetektoren und Röntgengeräten detektierbare Schaufeln > 4 oz.; Black