Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Büchner-Trichter, einteilig
Aus einem Teil aus HDPE mit eingedichteter, poröser Fritware™ Filterplatte
19.50 CHF - 48.05 CHF
Spezifikation
Material | HDPE |
---|---|
Beschreibung | Fritware™ Polyethylenfilter |
Enthält | Fritware™ polyethylene filter |
Porosität | Grob |
Porengröße | 90 bis 130 μ |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Platte | Oberer Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) Stiel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Platte | Oberer Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) Stiel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12384036
|
Bel-Art™
F14608-0000 |
50 ml | 3.6 cm | 4.2 cm | 6.1 cm |
19.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12394036
|
Bel-Art™
F14609-0000 |
150 ml | 7.0 cm | 8.1 cm | 6.0 cm |
27.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12304046
|
Bel-Art™
F14610-0000 |
400 ml | 10.4 cm | 11.3 cm | 7.1 cm |
36.71 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12314046
|
Bel-Art™
F14611-0000 |
1000 ml | 12.2 cm | 13.2 cm | 10.0 cm |
48.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Filterplatte mit grober Porosität (90 bis 130 Micron) sorgt für Retention und schnellen Durchfluss unter Vakuum
- Verwendbar mit oder ohne Filterpapier
- Wird unter 52 °C (125 °F) verwendet
- Verwendung mit Vac-Ring Filterdichtung (Herst.- Nr. 38959-0000) für eine schnelle Filtermontage
Spezifikation
HDPE | |
Fritware™ polyethylene filter | |
90 bis 130 μ | |
52 °C |
Fritware™ Polyethylenfilter | |
Grob | |
125 °F | |
Buchner Funnel |