Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Büchner-Trichter, einteilig
Aus einem Teil aus HDPE mit eingedichteter, poröser Fritware™ Filterplatte
Marke:  Bel-Art™ F14610-0000
30.49 CHF gültig bis 2024-11-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21718" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12304046
  • 35.30 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Filterplatte mit grober Porosität (90 bis 130 Micron) sorgt für Retention und schnellen Durchfluss unter Vakuum
  • Verwendbar mit oder ohne Filterpapier
  • Wird unter 52 °C (125 °F) verwendet
  • Verwendung mit Vac-Ring Filterdichtung (Herst.- Nr. 38959-0000) für eine schnelle Filtermontage
Spezifikation
Spezifikation
11.3 cm
HDPE
10.4 cm
Grob
125 °F
400 ml
Fritware™ Polyethylenfilter
7.1 cm
90 bis 130 μ
52 °C