Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Büchner-Trichter, einteilig
Aus einem Teil aus HDPE mit eingedichteter, poröser Fritware™ Filterplatte
Marke: Bel-Art™ F14608-0000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Filterplatte mit grober Porosität (90 bis 130 Micron) sorgt für Retention und schnellen Durchfluss unter Vakuum
- Verwendbar mit oder ohne Filterpapier
- Wird unter 52 °C (125 °F) verwendet
- Verwendung mit Vac-Ring Filterdichtung (Herst.- Nr. 38959-0000) für eine schnelle Filtermontage
Spezifikation
4.2 cm | |
HDPE | |
3.6 cm | |
Grob | |
125 °F |
50 ml | |
Fritware™ Polyethylenfilter | |
6.1 cm | |
90 bis 130 μ | |
52 °C |