Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Körbe
Die epoxidharzbeschichtete Stahldrahtkonstruktion hält auch harten Laborbedingungen stand
88.05 CHF - 160.00 CHF
Spezifikation
Enthält | Basket Only |
---|---|
Autoklavierbar | Autoclavable |
Farbe | Blue |
Aufnahmevermögen | Labware |
Material | Epoxidbeschichteter Stahl |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11763207
|
Bel Art™
H16759-0000 |
(63x 36 x 15,2 cm) 24,75 x 14 x 6 in.) |
160.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11773207
|
Bel Art™
H16765-0000 |
28 x 15 x 8,8 cm (11x 6 x 3,5 in.) |
88.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11793207
|
Bel Art™
H16767-0000 |
51 x 28 x 8,8 cm (20x 11 x 3,5 in.) |
141.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11783207
|
Bel Art™
H16766-0000 |
36 x 28 x 8,8 cm (14x 11 x 3,5 in.) |
121.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Die epoxidharzbeschichtete Stahldrahtkonstruktion hält auch harten Laborbedingungen stand
- Widerstandsfähig gegen Rost, Korrosion, Lösungsmittel, Säuren und Alkalien
- Geeignet für den Transport und das Chargentauchen von Glaswaren
- Dampfautoklavierbar bei 121°C (250°F)
Spezifikation
Basket Only | |
Blue | |
Epoxidbeschichteter Stahl | |
No |
Autoclavable | |
Labware | |
Rectangular | |
Non-sterile |