Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Körbe
Die epoxidharzbeschichtete Stahldrahtkonstruktion hält auch harten Laborbedingungen stand
Marke:  Bel Art™ H16765-0000
77.01 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11773207
  • 88.05 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die epoxidharzbeschichtete Stahldrahtkonstruktion hält auch harten Laborbedingungen stand
  • Widerstandsfähig gegen Rost, Korrosion, Lösungsmittel, Säuren und Alkalien
  • Geeignet für den Transport und das Chargentauchen von Glaswaren
  • Dampfautoklavierbar bei 121°C (250°F)
Spezifikation
Spezifikation
Basket Only
Autoclavable
Labware
Rectangular
Non-sterile
28 x 15 x 8,8 cm (11x 6 x 3,5 in.)
11 in.
6 in.
3,5 in.
Wire Basket
Blue
Epoxidbeschichteter Stahl
No
280 x 150 x 90 mm
28 cm
15 cm
8,8 cm
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Körbe > 28 x 15 x 9 cm