Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Polyethylen-Trockenrohre
Füllen Sie diese unzerbrechlichen geraden Polyethylenröhrchen mit einem Trockenmittel. Schläuche werden mit Anschlussstücken geliefert, die sich für Schläuche mit 0.25 bis 0.375 Zoll eignen.
20.57 CHF - 57.61 CHF
Spezifikation
Material | Polyethylen |
---|---|
Passt für Schlauchmaterial | 6,4 bis 9,5 mm |
Länge (angloamerikanisch) Spitze | 0.87 Zoll |
Länge (metrisch) Spitze | 22 mm |
Benötigt: Trockenmittel
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11801223
|
Bel-Art™
F19961-0000 |
152 mm | Trocknungsröhrchen |
42.65 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11801273
|
Bel-Art™
F19962-0000 |
203 mm | Trocknungsröhrchen |
57.61 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17840695
|
Bel-Art™
F19965-0000 |
22 mm | Drying Tube Replacement Tip |
20.57 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Abmessungen: 16 mm Innendurchmesser x 19 mm Außendurchmesser (0.675 x 0.75 Zoll) in drei Längenoptionen (4, 6 oder 8 Zoll)
- Jedes Röhrchen wird mit zwei Anschlussstücken aus Polypropylen geliefert, die Schläuche mit einem Innendurchmesser von 6.4 bis 9.5 mm (0.25 bis 0.375 Zoll) fassen können
- Zusätzliche Anschlussenden sind separat erhältlich
- Trockenmittel nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Polyethylen | |
6,4 bis 9,5 mm | |
0.87 Zoll | |
22 mm |