Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Polyethylen-Trockenrohre
Füllen Sie diese unzerbrechlichen geraden Polyethylenröhrchen mit einem Trockenmittel. Schläuche werden mit Anschlussstücken geliefert, die sich für Schläuche mit 0.25 bis 0.375 Zoll eignen.
Marke:  Bel-Art™ F19965-0000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17840695
  • 20.57 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 10-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : Desiccants
Beschreibung
Beschreibung
  • Abmessungen: 16 mm Innendurchmesser x 19 mm Außendurchmesser (0.675 x 0.75 Zoll) in drei Längenoptionen (4, 6 oder 8 Zoll)
  • Jedes Röhrchen wird mit zwei Anschlussstücken aus Polypropylen geliefert, die Schläuche mit einem Innendurchmesser von 6.4 bis 9.5 mm (0.25 bis 0.375 Zoll) fassen können
  • Zusätzliche Anschlussenden sind separat erhältlich
  • Trockenmittel nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
6,4 bis 9,5 mm
0,87 in.
22 mm
Drying Tube Replacement Tip
0.87 Zoll
22 mm
Polyethylen