Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Polyethylen-Trockenrohre
Füllen Sie diese unzerbrechlichen geraden Polyethylenröhrchen mit einem Trockenmittel. Schläuche werden mit Anschlussstücken geliefert, die sich für Schläuche mit 0.25 bis 0.375 Zoll eignen.
Marke: Bel-Art™ F19961-0000
Requires : Trockenmittel
Beschreibung
- Abmessungen: 16 mm Innendurchmesser x 19 mm Außendurchmesser (0.675 x 0.75 Zoll) in drei Längenoptionen (4, 6 oder 8 Zoll)
- Jedes Röhrchen wird mit zwei Anschlussstücken aus Polypropylen geliefert, die Schläuche mit einem Innendurchmesser von 6.4 bis 9.5 mm (0.25 bis 0.375 Zoll) fassen können
- Zusätzliche Anschlussenden sind separat erhältlich
- Trockenmittel nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
6,4 bis 9,5 mm | |
6 in. | |
152 mm | |
Trocknungsröhrchen |
0.87 Zoll | |
22 mm | |
Polyethylen |