Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Flowmi™ Zellsiebe für 1000 μl-Pipettenspitzen
Für eine schnelle und effiziente Filtrierung kleinvolumiger Proben (bis zu 1000 μl) vor FLOW- oder FACS Analysen (zum Patent angemeldet). Bel Art™ SP Scienceware™ Flowmi™ Zellsiebe für 1000 μl Pipettenspitzen sind steril und in zwei Porositätsgrößen erhältlich.
Marke:  Bel-Art™ H13680-0070
150.01 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15346248
  • 187.00 CHF / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Bietet schnelle und effiziente Filterung kleinvolumiger Proben (bis zu 1000 Glc mul) vor FLOW- oder FACS-Analysen
  • Behält Volumen bei der Filtration kleiner Probenmengen bei
  • Entfernt Zellaggregate und schafft einheitliche Suspensionen vereinzelter Zelle
  • Verringert die Gefahr einer Verstopfung von FLOW- oder FACS-Geräten durch effektives Filtern von Zellabfall
  • Kompaktes Tablett für 50 Flowmi-Zellsiebe zum Aufdrücken des Aufsatzes auf die Spitzen, verfügt über eine Schiebeabdeckung zur einfachen, einhändigen Verwendung
  • Verpackt in einem wiederverschließbaren Beutel zur Aufrechterhaltung der Sterilität bei Verwendung unter einer Haube mit laminarer Strömung oder einer Biogefahrenhaube
  • Sterile Porosität von 40 oder 70 Glc mum
Spezifikation
Spezifikation
Polyethylene
Für eine schnelle und effiziente Filtrierung kleinvolumiger Proben 1000 μl) vor dem Durchfluss oder einer FACS™ Analyse
Zellenfilter
Pipettenspitzen, 1000 μl, einschließlich Fisherbrand Sure-One, VWR, Axygen, Nichiryo, Eppendorf und mehr
White
Kompakte Wanne
Steril
70 μm
Videos
  • Bel-Art - FLOWMI cell strainers
    Provides fast and efficient filtering of small volume samples (up to 1000µl) prior to FLOW or FACS analysis.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Bel-Art FLOWMI cell strainers
    Sonderangebote
    • Mehrere Hersteller
      Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
      Aktionscode: 24155
      Gültig bis zum2025-04-30
      Tage
      24
      Stunden
      18
      Minuten
      29
      Sekunden
      31
      Top-Angebot
      *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
      Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
    • Mehrere Hersteller
      Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
      Aktionscode: 25081
      Gültig bis zum2025-12-31
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Bel-Art™ SP Scienceware™ Flowmi™ Zellsiebe für 1000 μl-Pipettenspitzen > 70 μm Porosität