Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Flaskup™ Kolbenhalterungen
Mit leichter Konizität an der Innenseite, damit eine Vielzahl an unterschiedlich großen Kolben mit rundem Boden in den Halter passt
Marke:  Bel Art™ F38951-2006
29.90 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11382184
  • 38.38 CHF / 3 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus Polypropylen
  • Der breite Sockel stabilisiert die Kolben, um Verschüttungen zu verhindern
  • Seitliche Schlitze ermöglichen die Betrachtung des Kolbeninhalts
  • Die Kerben in der Seitenwand ermöglichen die Aufnahme von Schläuchen oder Instrumenten
  • Glasgefülltes Harz sorgt für mehr Stabilität und Gewicht
  • Autoklavierbar bei 121°C (250°F)
Spezifikation
Spezifikation
Rack Only
Autoklavierbar
Flasks (Assorted Sizes)
Cylindrical
No
100 ml Kolben mit rundem und konischem Boden
68 mm
64 mm
Kolbenständer
Red
Polypropylen
None
Non-sterile
88 mm
88 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ Flaskup™ Kolbenhalterungen > Passend für Größe: 100 ml