Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Cyano-HPLC-Säulen
Wählen Sie Selektivität oder geringere Hydrophobie. Diese HPLC-Säulen eignen sich für normale und Umkehrphasentrennungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 25802-102130
939.31 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10565885
  • 944.01 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Wählen Sie Selektivität oder geringere Hydrophobie. Thermo Scientific™ Hypersil Gold™ Cyano-LC-Säulen sind für normale und umgekehrte Phasentrennungen geeignet.
  • Ausgezeichnete Peak-Form
  • Exzellente Empfindlichkeit
  • Geringere Retention für schnellere Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
HPLC
18130 psi (1250 bar)
2 bis 8
220 m²/g
L10
Hypersil GOLD
4 %
Ja
Analysesäule
2,1 mm
100 mm
1,9 μm
175 Å
60 °C
Cyano (CN)
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Mixed-Mode
Normal- und Umkehrphase
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Cyano-HPLC-Säulen > 1,9 μm Partikelgröße; 2,1 mm x 100 mm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.