Learn More
Wheaton™ 30 ml-Universalbehälter aus Polypropylen
Der sterile Probenbehälter ist frei von Leckagen und bietet so Sicherheit für Proben und Anwender.
Marke: Wheaton™ 327150PP
127.64 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für allgemeine Probennahme, -transport und -aufbewahrung
- Breites Behältersortiment für die meisten Anwenderbedürfnisse
Spezifikation
Probenbehälter | |
Polypropylen | |
30 mL | |
Weiß | |
Schraubverschluss | |
93,5 mm | |
400/Karton |
Ja | |
Steril | |
EU-Richtlinie 98/79/EG | |
Polypropylen | |
30,5 mm | |
Glatt | |
50/Packung |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wheaton™ 30 ml-Universalbehälter aus Polypropylen > Beschriftung: Glatt
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur