Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Probenehmer mit Balg
Schnelle und einfache Probenahme mit einhändiger Bedienung
81.70 CHF - 89.40 CHF
Spezifikation
Material | Polyethylen |
---|---|
Sterilität | Non-sterile |
Skala | Ja |
Menge | 5/Packung |
Spitzenform | Spitz zulaufend |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15436594
|
Bel-Art™
H37823-0020 |
20 mL | 39 cm |
81.70 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12832021
|
Bel-Art™
H37823-0050 |
50 mL | 50 cm |
89.40 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Schnelle und einfache Probenahme mit einhändiger Bedienung
- Lange konische Spitze mit einer 4 mm-Öffnung
- FDA-konforme Polyethylenkonstruktion
- Graduiert, um das erfasste Volumen anzuzeigen
Spezifikation
Polyethylen | |
Ja | |
Spitz zulaufend | |
Translucent | |
Single-use |
Non-sterile | |
5/Packung | |
Beutel | |
Faltenbalg-Probenehmer |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Probenehmer mit Balg