Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Probenehmer mit Balg
Schnelle und einfache Probenahme mit einhändiger Bedienung
Marke:  Bel-Art™ H37823-0050
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12832021
  • 89.40 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Schnelle und einfache Probenahme mit einhändiger Bedienung
  • Lange konische Spitze mit einer 4 mm-Öffnung
  • FDA-konforme Polyethylenkonstruktion
  • Graduiert, um das erfasste Volumen anzuzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Polyethylen
Ja
Spitz zulaufend
Translucent
50 cm
Single-use
Non-sterile
5/Packung
Beutel
50 mL
Faltenbalg-Probenehmer
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Probenehmer mit Balg > 50 ml-Probenehmer; 50 cm lang;