Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Bakterien-Zellspatel
Bel Art™ SP Scienceware™ Bakterien-Zellverteiler zur Verteilung von Bakterienzellen auf der Oberfläche eines Agars sind in zwei Größen erhältlich.
27.20 CHF - 28.85 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Ja
Material Edelstahl
Produkttyp Verteiler für Bakterienzellen
Sterilität Steril
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Größe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11326954
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
F37736-0006
16 mm Spreader Bar
27.20 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11336954
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bel-Art™
F37736-0009
25 mm Spreader Bar
28.85 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Bel Art™ SP Scienceware™ Bakterien-Zellverteiler zur Verteilung von Bakterienzellen auf der Oberfläche eines Agars sind in zwei Größen erhältlich.
  • Autoklavierbar und flammensterilisierbar
  • Mit dreieckigem Ende und durchgehend glatten, abgerundeten Oberflächen
  • Kleinere Ausführung mit 16 mm Breite für die Verwendung mit 6 cm-Platten
  • Größere Ausführung mit 25 mm Breite für die Verwendung mit 9 cm-Platten
  • Zur Verwendung mit Drehtellern für Inokulationen (Herst. Art.-Nr. F40913-0000)
  • Beide Ausführungen haben eine Länge von 30 cm
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Verteiler für Bakterienzellen
12 in.
Inokulieren Sie einfach Petrischalen
Edelstahl
Steril
30,2 cm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Bakterien-Zellspatel