Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Bakterien-Zellspatel
Bel Art™ SP Scienceware™ Bakterien-Zellverteiler zur Verteilung von Bakterienzellen auf der Oberfläche eines Agars sind in zwei Größen erhältlich.
Marke:  Bel-Art™ F37736-0009
24.90 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11336954
  • 28.85 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Bel Art™ SP Scienceware™ Bakterien-Zellverteiler zur Verteilung von Bakterienzellen auf der Oberfläche eines Agars sind in zwei Größen erhältlich.
  • Autoklavierbar und flammensterilisierbar
  • Mit dreieckigem Ende und durchgehend glatten, abgerundeten Oberflächen
  • Kleinere Ausführung mit 16 mm Breite für die Verwendung mit 6 cm-Platten
  • Größere Ausführung mit 25 mm Breite für die Verwendung mit 9 cm-Platten
  • Zur Verwendung mit Drehtellern für Inokulationen (Herst. Art.-Nr. F40913-0000)
  • Beide Ausführungen haben eine Länge von 30 cm
Spezifikation
Spezifikation
Ja
12 in.
Edelstahl
Steril
Drehteller zur Inokulierung, 9 cm-Inokulierungsplatten
30,2 cm
Verteiler für Bakterienzellen
Inokulieren Sie einfach Petrischalen