Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Bakterien-Zellspatel
Bel Art™ SP Scienceware™ Bakterien-Zellverteiler zur Verteilung von Bakterienzellen auf der Oberfläche eines Agars sind in zwei Größen erhältlich.
Marke: Bel-Art™ F37736-0006
25.84 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Bel Art™ SP Scienceware™ Bakterien-Zellverteiler zur Verteilung von Bakterienzellen auf der Oberfläche eines Agars sind in zwei Größen erhältlich.
- Autoklavierbar und flammensterilisierbar
- Mit dreieckigem Ende und durchgehend glatten, abgerundeten Oberflächen
- Kleinere Ausführung mit 16 mm Breite für die Verwendung mit 6 cm-Platten
- Größere Ausführung mit 25 mm Breite für die Verwendung mit 9 cm-Platten
- Zur Verwendung mit Drehtellern für Inokulationen (Herst. Art.-Nr. F40913-0000)
- Beide Ausführungen haben eine Länge von 30 cm
Spezifikation
Ja | |
12 in. | |
Edelstahl | |
Steril |
Drehteller zur Inokulierung, 6 cm-Inokulierungsplatten | |
30,2 cm | |
Verteiler für Bakterienzellen | |
Inokulieren Sie einfach Petrischalen |