Learn More
Beclomethason-Dipropionat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15597539
Verfügbar ab: 04-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Beclomethason-Dipropionat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15597539
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 15597539
Marke: Thermo Scientific Acros 460992500
Verfügbar ab: 04-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5534-09-8
Summenformel C28H37ClO7
Molekulargewicht (g/mol) 521.04
InChI-Schlüssel KUVIULQEHSCUHY-XYWKZLDCSA-N
Synonym beclomethasone dipropionate, beclometasone dipropionate, beconase, beclovent, vancenase, beclazone, becloforte, beclomet, beclorhinol, propadermMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 134129500
IUPAC-Name [2-[(8R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-Chlor-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-17-propanoyloxy-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl]-propanoatMehr anzeigenWeniger anzeigen
SMILES CCC(=O)OCC(=O)C1(C(CC2C1(CC(C3(C2CCC4=CC(=O)C=CC43C)Cl)O)C)C)OC(=O)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Beclomethasone dipropionate
Schmelzpunkt 208.0°C
Verlust bei Trocknung 1% max. (105°C, 3 h)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Menge 250 mg
Formelmasse 521.04
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0451210 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number460992500,460990010
ChargennummerA0410930 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number460992500,460990010
ChargennummerA0412112 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number460992500,460990010
ChargennummerA0412802 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number460992500,460990010
ChargennummerA0386977 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/08/2022 Catalog Number460992500,460990010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Beclomethasone dipropionate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Beclomethason-Dipropionat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >