Learn More
Phosflow Perm-Puffer III, BD
Für die Permeabilisierung von fixierten mononukleären Zellen des peripheren Blutes (PBMCs) oder lysiertem Vollblut
Marke: BD Biosciences 558050
374.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Entwickelt für optimale Fluoreszenzfärbung in der Durchflusszytometrie
- Kann mit Antikörpern zur Phosphoprotein-Analyse verwendet werden
- Kann in vielen Fällen gleichzeitig mit phospho-spezifischen Antikörpern und der Färbung von Zelloberflächenmarkern (z. B. CD-Markern) verwendet werden
Spezifikation
Klar | |
Flüssig | |
RUO |
Raumtemperatur | |
125 mL | |
Färbepuffer |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: methanol