Learn More
Bovines Serumalbumin-Färbepuffer, BD
Zur Immunfluoreszenzfärbung von Einzelzell-Suspensionen
Marke:  BD Biosciences 554657
388.41 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10255649
  • 401.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Hochtoxische, verdünnte Azidverbindungen in fließendem Wasser vor dem Entsorgen, um eine Ansammlung von potenziell explosiven Ablagerungen in den Leitungen zu vermeiden
Beschreibung
Beschreibung
Nützlich für die Verdünnung und Anwendung fluoreszierender Reagenzien sowie für Suspension, Waschen und Lagerung von Zellen, die für die zytometrische Durchflussanalyse bestimmt sind
  • Gepufferte Salzlösung mit neutralem pH 7,4
  • Ergänzt mit 0,2 % (w/v) Rinderserumalbumin-Proteinen
  • Enthält Natriumazid, das die mögliche Umverteilung von Zelloberflächenantigenen hemmt, die durch Antikörpervernetzung verursacht werden
  • Verhindert den möglichen Verlust von Fluoreszenzsignalstärken
Durchflusszytometrie, Fluoreszenzmikroskopie, intrazelluläre Färbung (Durchflusszytometrie)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klar
Flüssig
500 ml
Färbepuffer
4 °C
0,2 % BSA-Proteine und 0,09 % Natriumazid
RUO
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bovines Serumalbumin-Färbepuffer, BD > 500 ml
Nur für Forschungszwecke