Learn More
Lysepuffer, BD
Gepuffertes Ammoniumchlorid-basiertes Lyse-Reagenz
Marke:  BD Biosciences 555899
Artikelnummer. 15838518
  • 147.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Konzentration: 10 x
  • Lysiert rote Blutzellen nach Färbung monoklonaler Antikörper bei Verdünnung
  • Hält die Leukozytenviabilität nach der Lyse der roten Blutkörperchen aufrecht
  • Die Lysierungslösung führt zu einer guten Streuung der Lymphozyten, RBC-Reste durch Durchflusszytometrie
Durchflusszytometrie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klar
Flüssig
RUO
4 °C
100 ml
Lysepuffer
Name des Produkts
Lysepuffer, BD > 100 ml
Nur für Forschungszwecke.