Learn More
BD Micro-Fine™ kontaktaktivierte Lanzette
Wurde mit Blick auf eine positive Patientenerfahrung entwickelt. BD™ Microtainer™ kontaktaktivierte Lanzetten sorgen für eine gleichbleibende Durchstichtiefe und genaue Positionierung, um die Notwendigkeit zum Wiederholen von Durchstichproben zu minimieren. Mit ergonomischem Griff und automatischem Lanzettenrückzug.
39.45 CHF - 395.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Kontaktaktivierte Lanzetten mit automatischem/permanentem Nadelrückzug
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sicher für Ärzte und Patienten
Sterilität Steril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Tiefe (metrisch) Kanüle Nadel-Gauge Farbe Durchflussart Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Tiefe (metrisch) Kanüle Nadel-Gauge Farbe Durchflussart Preis Menge & Verfügbarkeit  
16685623
Unterlagen ansehen
BD
366592
1,5 mm 30g Violett Geringer Durchfluss
39.45 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16695623
Unterlagen ansehen
BD
366593
1,8mm 21g Rosa Mittlerer Fluss
39.45 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12997636
Unterlagen ansehen
BD
366593
1,8mm 21g Rosa Mittlerer Fluss
395.00 CHF
2000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16605633
Unterlagen ansehen
BD
366594
2.0 mm 16.5 g Blau Hoher Durchfluss
58.35 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese kontaktaktivierten Lanzetten sind Teil der BD Microtainer™ Kapillarproduktlinie. Dieses System wurde entwickelt, um Sicherheit, Genauigkeit und Komfort für die Kapillarblutprobennahme zu bieten, um den unterschiedlichen Probenanforderungen gerecht zu werden und den Anforderungen der empfindlichsten Patienten gerecht zu werden.
  • Verfügt über ein ergonomisches Design für einen komfortablen, sicheren Griff, der Wegrutschen beim Einstechen minimiert
  • Das intuitive, einstufige Verfahren ermöglicht schnelles, präzises Einstechen bei minimalem Schulungsaufwand
  • Wird nur aktiviert, wenn es positioniert und gegen die Haut gedrückt wird
  • Erzeugt eine konsistente Einstichtiefe, unabhängig von der Technik des Arztes
  • Deckt nur einen kleinen Bereich ab, um eine bessere Sichtbarkeit der Prüfstelle und eine genauere Positionierung zu gewährleisten
  • Das Design verhindert die Wiederverwendung von Produkten und verringert so die Kontaminationsgefahr
  • Das automatische Zurückziehen der Lanzette in das Gerät minimiert die Verletzungsgefahr
  • Die Chargennummer ist auf jeder Lanzette lasergraviert, um das Tracking zu erleichtern
Spezifikation
Spezifikation
Kontaktaktivierte Lanzetten mit automatischem/permanentem Nadelrückzug
Ja
Sicher für Ärzte und Patienten
Steril
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Micro-Fine™ kontaktaktivierte Lanzette