Learn More
BD Micro-Fine™ kontaktaktivierte Lanzette
Wurde mit Blick auf eine positive Patientenerfahrung entwickelt. BD™ Microtainer™ kontaktaktivierte Lanzetten sorgen für eine gleichbleibende Durchstichtiefe und genaue Positionierung, um die Notwendigkeit zum Wiederholen von Durchstichproben zu minimieren. Mit ergonomischem Griff und automatischem Lanzettenrückzug.
Marke:  BD 366593
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16695623
  • 39.45 CHF / 200 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Diese kontaktaktivierten Lanzetten sind Teil der BD Microtainer™ Kapillarproduktlinie. Dieses System wurde entwickelt, um Sicherheit, Genauigkeit und Komfort für die Kapillarblutprobennahme zu bieten, um den unterschiedlichen Probenanforderungen gerecht zu werden und den Anforderungen der empfindlichsten Patienten gerecht zu werden.
  • Verfügt über ein ergonomisches Design für einen komfortablen, sicheren Griff, der Wegrutschen beim Einstechen minimiert
  • Das intuitive, einstufige Verfahren ermöglicht schnelles, präzises Einstechen bei minimalem Schulungsaufwand
  • Wird nur aktiviert, wenn es positioniert und gegen die Haut gedrückt wird
  • Erzeugt eine konsistente Einstichtiefe, unabhängig von der Technik des Arztes
  • Deckt nur einen kleinen Bereich ab, um eine bessere Sichtbarkeit der Prüfstelle und eine genauere Positionierung zu gewährleisten
  • Das Design verhindert die Wiederverwendung von Produkten und verringert so die Kontaminationsgefahr
  • Das automatische Zurückziehen der Lanzette in das Gerät minimiert die Verletzungsgefahr
  • Die Chargennummer ist auf jeder Lanzette lasergraviert, um das Tracking zu erleichtern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rosa
1,8mm
Mittlerer Fluss
21g
Steril
Kontaktaktivierte Lanzetten mit automatischem/permanentem Nadelrückzug
0,07 in.
Ja
Sicher für Ärzte und Patienten
2000/Packung
0,8mm