Learn More
BD Micro-Fine™ kontaktaktivierte Lanzette
Wurde mit Blick auf eine positive Patientenerfahrung entwickelt. BD™ Microtainer™ kontaktaktivierte Lanzetten sorgen für eine gleichbleibende Durchstichtiefe und genaue Positionierung, um die Notwendigkeit zum Wiederholen von Durchstichproben zu minimieren. Mit ergonomischem Griff und automatischem Lanzettenrückzug.
Marke: BD 366594
Beschreibung
Diese kontaktaktivierten Lanzetten sind Teil der BD Microtainer™ Kapillarproduktlinie. Dieses System wurde entwickelt, um Sicherheit, Genauigkeit und Komfort für die Kapillarblutprobennahme zu bieten, um den unterschiedlichen Probenanforderungen gerecht zu werden und den Anforderungen der empfindlichsten Patienten gerecht zu werden.
- Verfügt über ein ergonomisches Design für einen komfortablen, sicheren Griff, der Wegrutschen beim Einstechen minimiert
- Das intuitive, einstufige Verfahren ermöglicht schnelles, präzises Einstechen bei minimalem Schulungsaufwand
- Wird nur aktiviert, wenn es positioniert und gegen die Haut gedrückt wird
- Erzeugt eine konsistente Einstichtiefe, unabhängig von der Technik des Arztes
- Deckt nur einen kleinen Bereich ab, um eine bessere Sichtbarkeit der Prüfstelle und eine genauere Positionierung zu gewährleisten
- Das Design verhindert die Wiederverwendung von Produkten und verringert so die Kontaminationsgefahr
- Das automatische Zurückziehen der Lanzette in das Gerät minimiert die Verletzungsgefahr
- Die Chargennummer ist auf jeder Lanzette lasergraviert, um das Tracking zu erleichtern
Spezifikation
Blau | |
2.0 mm | |
Hoher Durchfluss | |
16.5 g | |
Steril | |
Kontaktaktivierte Lanzette |
0.08 Zoll | |
Ja | |
Sicher für Ärzte und Patienten | |
200 pro Packung | |
1.5 mm |