Learn More
Thermo Scientific™ EpiJET Bisulfite Conversion Kit
Das EpiJET Bisulfit Conversion Kit wird für eine effiziente Bisulfit-Modifikation der DNA für die Methylierungsanalyse verwendet.
Marke: Thermo Scientific™ K1461
Description
Thermo Scientific EpiJET Bisulfite Conversion Kit is designed for simple and reliable bisulfite conversion of DNA for methylation analysis. In the bisulfite reaction all unmethylated cytosines are deaminated and converted to uracils, while methylated cytosines remain unchanged. Bisulfite converted unmethylated cytosines are detected as thymines in the following PCR.
Das EpiJET Bisulfite Conversion Kit wurde für die einfache und zuverlässige Bisulfit-Umwandlung von DNA für die Methylierungsanalyse entwickelt. Bei der Bisulfitreaktion werden alle nicht methylierten Zytosinen deaminiert und in Uracile umgewandelt, während methylierte Zytosine unverändert bleiben. Bisulfit-konvertierte unmethylierte Zytosinen werden in der folgenden PCR als Thymine nachgewiesen.
Das EpiJET Bisulfite Conversion Kit integriert die thermische DNA-Denaturierung und die Bisulfit-Umwandlungsreaktionen in einem Schritt. Dieser Schritt kann nach einem langen oder kurzen Protokoll durchgeführt werden, je nach nachgelagerter Anwendung der modifizierten DNA. Die umgewandelte DNA wird an die Membran einer Mikrosäule gebunden, um eine On-Column-Desulfonierung und die nachfolgenden DNA-Aufreinigungsschritte zu ermöglichen. Die umgewandelte DNA wird in einer kleinen Menge Elutionspuffer eluiert und eignet sich für eine Reihe von Verfahren, die für die Methylierungsstatusanalyse verwendet werden, einschließlich PCR, qPCR, COBRA, Sequenzierung.
Besondere Eigenschaften
- Hohe Umwandlungseffizienz und Spezifität (≥99 %)
- Flexibilität durch kurzes DNA-Umwandlungsprotokoll
- Reine DNA, geeignet für nachgelagerte Anwendungen und Langzeitlagerung
Umgewandelte DNA kann verwendet werden in:
- PCR
- qPCR
- Kombinierte Bisulfit-Restriktionsanalyse (COBRA)
- Sequenzierung
- Modifikationsreagenz
- Modifikationslösung I
- Modifikationslösung II
- Bindungspuffer für das Bisulfite Conversion Kit
- Waschpuffer (konz.) für das Bisulfite Conversion Kit
- Waschpuffer (konz.)
- Elutionspuffer
- DNA-Aufreinigungs-Mikrosäulen & Sammelröhrchen
Gefährlich: Ja
Qualitätskontrolle: Das Kit wird durch die Analyse vollständig methylierter Bisulfit-umgewandelter (mit M.SssI) humaner genomischer DNA getestet. Die Leistung des Kits wird durch qPCR mit Primern getestet, die speziell für umgewandelte und nicht umgewandelte DNA bestimmt sind. Das Kit erfüllt Qualitätskontrollanforderungen für effiziente DNA-Rückgewinnung und -Umwandlung.
Haltbarkeit: 24 Monate
Versandbedingung: Gekühlte Gelpacks
Lagerungsbedingung: Umgebungstemperatur
Specifications
50 reactions | |
Bisulfit-Umwandlungs-Kit | |
EpiJET |
Safety and Handling
- EpiJET Bisulfite Conversion Kit
Signal Word
- Gefahr
Hazard Category
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Precautionary Statement
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: Dimethylformamide, Sodium metabisulfite,Sodium hydroxide