Learn More
BD GasPak™ EZ Gaserzeugungssysteme und Zubehör: Behältersystem-Beutel
Für die Erzeugung anaerober, mikroaerophiler oder CO2-angereicherter Umgebungen. BD Difco™ GasPak™ EZ Gaserzeugungsanlagen und Zubehör: Behältersystem-Beutel benötigen keine Katalysatoren und sind daher besonders anwenderfreundlich.
Marke: BD 260001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für die Verwendung in den GasPak™ EZ Behältern als auch in den GasPak™ 100 und GasPak™ 150 Gläsern
- Den Päckchen muss für die Aktivierung kein Wasser zugegeben werden. Sie zeichnen sich durch eine schnelle Gasbildung für optimales Wachstum von Bakterien aus
Spezifikation
EZ Anaerobe Behältersystem-Beutel | |
Beutel | |
GasPak™ EZ anaerobes Behältersystem | |
GasPak |
2°bis 25 °C | |
Primäre Isolierung und Züchtung von anaeroben, mikrophilen oder capnophilen Bakterien mittels gaserzeugendem Beutelchen | |
Anzeige | |
20 Beutel/Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD GasPak™ EZ Gaserzeugungssysteme und Zubehör: Behältersystem-Beutel > Anaerobe Behältersystem-Beutel mit Indikator
Katalysatorfrei und praktisch, zur Erzeugung anaerober, mikroaerophiler oder CO2-reicher Umgebungen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur