Learn More
BD GasPak™ EZ Gaserzeugungssysteme und Zubehör: Behältersystem-Beutel
Für die Erzeugung anaerober, mikroaerophiler oder CO2-angereicherter Umgebungen. BD Difco™ GasPak™ EZ Gaserzeugungsanlagen und Zubehör: Behältersystem-Beutel benötigen keine Katalysatoren und sind daher besonders anwenderfreundlich.
118.00 CHF - 188.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 2°bis 25 °C |
---|---|
Format | Beutel |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Primäre Isolierung und Züchtung von anaeroben, mikrophilen oder capnophilen Bakterien mittels gaserzeugendem Beutelchen |
Produktlinie | GasPak |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Typ | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Typ | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10612796
|
BD
260001 |
GasPak™ EZ anaerobes Behältersystem | EZ Anaerobe Behältersystem-Beutel | Anzeige |
143.00 CHF
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11747194
|
BD
260678 |
GasPak™ EZ anaerobes Behältersystem | EZ Anaerobe Behältersystem-Beutel | — |
122.00 CHF
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11767194
|
BD
260680 |
EZ Campy Behältersystem | EZ Campy Behältersystem-Beutel | — |
188.00 CHF
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11757194
|
BD
260679 |
EZ CO2 Campy Behältersystem | EZ CO2 Behältersystem-Beutel | — |
118.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Für die Verwendung in den GasPak™ EZ Behältern als auch in den GasPak™ 100 und GasPak™ 150 Gläsern
- Den Päckchen muss für die Aktivierung kein Wasser zugegeben werden. Sie zeichnen sich durch eine schnelle Gasbildung für optimales Wachstum von Bakterien aus
Spezifikation
2°bis 25 °C | |
Beutel | |
Primäre Isolierung und Züchtung von anaeroben, mikrophilen oder capnophilen Bakterien mittels gaserzeugendem Beutelchen | |
GasPak |
Katalysatorfrei und praktisch, zur Erzeugung anaerober, mikroaerophiler oder CO2-reicher Umgebungen