Learn More
Eppendorf™ Adapter für 1.5/2.0 ml-Mikrozentrifugenrotoren
Diese Adapter eignen sich für zahlreiche Röhrchen und Rotoren. Eppendorf™ Adapter eignen sich für alle 1.5/2.0 ml-Mikrozentrifugenrotoren.
Marke:  Eppendorf™ 5425723008
19.40 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10227810
  • 19.48 CHF / 6 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Adapter für Rotoren
  • Lieferbar in 6er Packungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Adapter
6x 0,25 bis 0,4 ml-Microtainer™-Röhrchen
0.2 ml PCR-Röhrchen
PCR
Rotor F-45-72-8
6/Packung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Eppendorf™ Adapter für 1.5/2.0 ml-Mikrozentrifugenrotoren > Gerät hält:6 x 0,25 bis 0,4 ml-Microtainer-Röhrchen; Zur Verwendung mit:0,2 ml-PCR-Röhrchen, Rotor F-45-72-8