Learn More
BD Eclipse Blutentnahmekanüle
Schneller und einfacher Nadelspitzenschutz. Die BD Vacutainer™ Eclipse™ Blutentnahmekanüle ist eine Blutentnahmekanüle für mehrere Proben mit integrierter Schutzvorrichtung, mit der sich Blutentnahmen einfach und effektiv sowie mit einem geringeren Risiko von Nadelstichverletzungen durchführen lassen.
56.40 CHF - 565.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Blutentnahmekanüle |
---|---|
Sterilität | Steril |
Auslösung | Einhändig |
Zertifizierung/Konformität | OSHA SHIB 10-15-03 |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Gauge | Enthält | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gauge | Enthält | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12907726
|
BD
368651 |
22 G | Vormontierter Röhrchenhalter, integrierter Sicherheitsschutz | Schwarzer Ansatz |
565.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12698805
|
BD
368650 |
21 G | Vormontierter Röhrchenhalter, integrierter Sicherheitsschutz | Grün |
56.40 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Die BD Vacutainer™ Eclipse™ Blutentnahmekanüle besitzt einen Sicherheitsschild, der eine einhändige Aktivierung ermöglicht, um die Kanüle sofort nach dem Herausziehen aus der Vene abzudecken und bestätigt die ordnungsgemäße Aktivierung durch ein hörbares Klickgeräusch. Einige Optionen beinhalten einen vormontierten Röhrchenhalter, der direkt gebrauchsfertig ist und keine Montage notwendig macht. Der integrierte Sicherheitsschild und der Halter maximieren die OSHA-Konformität, indem sie Klinikpersonal vor Verletzungen durch eines der Enden der Kanüle schützen.
- Integrierte Einwegkanüle zur Blutentnahme mit Luer-Adapter
- Intuitiv und einfach anzuwenden, so dass bereits erlernte Methoden kaum verändert werden müssen
- Kanüle ist in Richtung des Sicherheitsschilds “angeschrägt”, wodurch die Lage der Schräge einfach zu erkennen ist
- Der Sicherheitsschild ist ein integraler Bestandteil der Kanüle, er eliminiert den Bedarf für sekundäres Sicherheitszubehör
- Sofortige, einhändig aktivierte Sicherheit verringert die Kontaktzeit und benötigt keine harte Oberfläche zur Aktivierung
- Einzigartiges Doppelverriegelungssystem mit einem hörbarem “Klick”, um zu gewährleisten, dass die Kanüle ordnungsgemäß abgeschirmt ist
- Durch den Sicherheitsschild können die Hände immer hinter der Kanüle bleiben
- Entwickelt, um Einrichtungen dabei zu helfen, OSHA SHIB 10-15-03 (Disposal of Contaminated Needles and Blood Tube Holders Used for Phlebotomy)-Vorschriften einzuhalten
Spezifikation
Blutentnahmekanüle | |
Einhändig | |
Ja | |
Ja | |
3,17 cm | |
Dünn |
Steril | |
OSHA SHIB 10-15-03 | |
Blutentnahme mit geringerer Wahrscheinlichkeit von Nadelstichverletzungen | |
1,25 Zoll | |
Schräge Spitze |