Learn More
BD Eclipse Blutentnahmekanüle
Schneller und einfacher Nadelspitzenschutz. Die BD Vacutainer™ Eclipse™ Blutentnahmekanüle ist eine Blutentnahmekanüle für mehrere Proben mit integrierter Schutzvorrichtung, mit der sich Blutentnahmen einfach und effektiv sowie mit einem geringeren Risiko von Nadelstichverletzungen durchführen lassen.
Marke:  BD 368650
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12698805
  • 56.40 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Beschreibung
Die BD Vacutainer™ Eclipse™ Blutentnahmekanüle besitzt einen Sicherheitsschild, der eine einhändige Aktivierung ermöglicht, um die Kanüle sofort nach dem Herausziehen aus der Vene abzudecken und bestätigt die ordnungsgemäße Aktivierung durch ein hörbares Klickgeräusch. Einige Optionen beinhalten einen vormontierten Röhrchenhalter, der direkt gebrauchsfertig ist und keine Montage notwendig macht. Der integrierte Sicherheitsschild und der Halter maximieren die OSHA-Konformität, indem sie Klinikpersonal vor Verletzungen durch eines der Enden der Kanüle schützen.
  • Integrierte Einwegkanüle zur Blutentnahme mit Luer-Adapter
  • Intuitiv und einfach anzuwenden, so dass bereits erlernte Methoden kaum verändert werden müssen
  • Kanüle ist in Richtung des Sicherheitsschilds “angeschrägt”, wodurch die Lage der Schräge einfach zu erkennen ist
  • Der Sicherheitsschild ist ein integraler Bestandteil der Kanüle, er eliminiert den Bedarf für sekundäres Sicherheitszubehör
  • Sofortige, einhändig aktivierte Sicherheit verringert die Kontaktzeit und benötigt keine harte Oberfläche zur Aktivierung
  • Einzigartiges Doppelverriegelungssystem mit einem hörbarem “Klick”, um zu gewährleisten, dass die Kanüle ordnungsgemäß abgeschirmt ist
  • Durch den Sicherheitsschild können die Hände immer hinter der Kanüle bleiben
  • Entwickelt, um Einrichtungen dabei zu helfen, OSHA SHIB 10-15-03 (Disposal of Contaminated Needles and Blood Tube Holders Used for Phlebotomy)-Vorschriften einzuhalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blutentnahmekanüle
Einhändig
Grün
Blutentnahme mit geringerer Wahrscheinlichkeit von Nadelstichverletzungen
Vormontierter Röhrchenhalter, integrierter Sicherheitsschutz
1,25 Zoll
Schräge Spitze
Steril
OSHA SHIB 10-15-03
Ja
21 G
Ja
3.17 cm
Dünn
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Eclipse Blutentnahmekanüle > Needle size: 21 gauge; With pre-attached holder; Green hub; 100 count