Learn More
BD Eclipse Blutentnahmekanüle
Schneller und einfacher Nadelspitzenschutz. Die BD Vacutainer™ Eclipse™ Blutentnahmekanüle ist eine Blutentnahmekanüle für mehrere Proben mit integrierter Schutzvorrichtung, mit der sich Blutentnahmen einfach und effektiv sowie mit einem geringeren Risiko von Nadelstichverletzungen durchführen lassen.
Marke:  BD 368651
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12907726
  • 565.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die BD Vacutainer™ Eclipse™ Blutentnahmekanüle verfügt über einen Sicherheitsschild für eine einhändige Aktivierung, um die Kanüle sofort nach dem Entnehmen aus der Vene zu bedecken, und bestätigt die korrekte Aktivierung mit einem hörbaren Klicken. Einige Optionen umfassen einen vormontierten Röhrchenhalter, der sofort einsatzbereit ist, ohne dass eine Montage erforderlich ist. Der integrierte Sicherheitsschild und die Halterung maximieren die OSHA-Konformität, indem sie Ärzte vor potenziellen Verletzungen durch Stichverletzungen im Vorder- und Hinterkopf schützen.
  • Integrierte Einwegkanüle für die Blutentnahme mit Luer-Adapter
  • Intuitiv und einfach zu bedienen, sodass es nur minimale Änderungen an Ihrer Technik gibt
  • Die Ausrichtung der Kanüle in Richtung des Schutzschilds sorgt für eine einfache Identifizierung der Schräglage.
  • Der Sicherheitsschutz ist ein wichtiger Bestandteil der Kanüle und macht sekundäres Sicherheitszubehör überflüssig.
  • Die Einhand-Sicherheitsfunktion der sofortigen Aktivierung reduziert die Belichtungszeit und benötigt keine harte Oberfläche für die Aktivierung.
  • Das einzigartige System mit Doppelverriegelung verfügt über ein hörbares „Klicken“, damit die Kanüle ordnungsgemäß abgeschirmt ist.
  • Durch die Sicherheitsabschirmung bleiben die Hände jederzeit hinter der Kanüle.
  • Entwickelt, um Ihre Einrichtung bei der Einhaltung von OSHA SHIB 10-15-03 zu unterstützen (Entsorgung kontaminierter Kanülen und für Blutröhrchenhalter für die Phlebotomie)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blutentnahmekanüle
Einhändig
Schwarzer Ansatz
Blutentnahme mit geringerer Wahrscheinlichkeit von Nadelstichverletzungen
Vormontierter Röhrchenhalter, integrierter Sicherheitsschutz
1,25 Zoll
Schräge Spitze
Steril
OSHA SHIB 10-15-03
Ja
22 G
Ja
3,17 cm
Dünn
Name des Produkts
BD Eclipse Blutentnahmekanüle > Nadelgröße: 22 Gauge; mit vormontierter Halterung; schwarzer Ansatz; Anzahl 100