Learn More
BD Difco™ Neisseria Meningitidis Antisera
For serotyping Neisseria meningitidis in slide agglutination tests
111.00 CHF - 540.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen |
---|---|
Produkttyp | Antiserum |
Benachrichtigungen:
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Produktcode | Marke | Menge | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11762734
|
BD
222521 |
1 ml | N. meningitidis Antiserum Gruppe Z Prime (Z' ) | N/A | ||||||
11748333
|
BD
222301 |
1 ml | Neisseria meningitidis Antiserum Gruppe C |
510.00 CHF
1 Milliliter |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11738333
|
BD
222291 |
1 ml | Neisseria meningitidis Antiserum Gruppe B |
505.00 CHF
1 Milliliter |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11758333
|
BD
222311 |
1 ml | Neisseria meningitidis Antiserum Gruppe D |
194.00 CHF
1 Milliliter |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11728333
|
BD
222281 |
1 ml | Neisseria meningitidis Antiserum Gruppe A |
116.00 CHF
1 Milliliter |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11768333
|
BD
222321 |
1 ml | Neisseria meningitidis Antiserum Poly, Groups A, B, C, D | N/A | ||||||
11782734
|
BD
222531 |
1 ml | Neisseria meningitidis Antiserumgruppe W135 |
111.00 CHF
1 Milliliter |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11702904
|
BD
228801 |
1 mL | Neisseria meningitidis Antiserum Gruppe X |
167.00 CHF
5 Milliliter |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11712904
|
BD
228811 |
1 ml | Neisseria meningitidis Antiserum Gruppe Y | N/A | ||||||
11772904
|
BD
229101 |
3 mL | Neisseria meningitidis Antiserum Poly 2, Gruppen X, Y, Z | N/A | ||||||
11742904
|
BD
228911 |
3 mL | Neisseria meningitidis Antiserum Gruppe Z |
212.00 CHF
5 Milliliter |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Stable, lyophilized, polyclonal rabbit antisera
- Contains 0.1% sodium azide as preservative
Spezifikation
Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen | |
Antiserum |
Sicherheit und Handhabung
- BD Difco Neisseria Meningitidis Antiserum Group Z', Bottle, 1 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium azide
For in vitro diagnostic use.