Learn More
BD Difco™ Neisseria Meningitidis Antisera
For serotyping Neisseria meningitidis in slide agglutination tests
Marke:  BD 222531
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11782734
  • 111.00 CHF / 1 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Beschreibung
Beschreibung
  • Stabile, gefriergetrocknete, polyklonale Kaninchen-Antiseren
  • Enthält 0,1 % Natriumazid als Konservierungsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen
Neisseria meningitidis Antiserumgruppe W135
Antiserum
1 ml
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium azide
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Difco™ Neisseria Meningitidis Antisera > Neisseria meningitidis Antiserumgruppe W135; 1 ml; enthält Quecksilber!
For in vitro diagnostic use.