Learn More
BD Difco™ Neisseria Meningitidis Antisera
For serotyping Neisseria meningitidis in slide agglutination tests
Marke:  BD 222521
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11762734
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Benachrichtigungen:
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Beschreibung
Beschreibung
  • Stabile, gefriergetrocknete, polyklonale Kaninchen-Antiseren
  • Enthält 0,1 % Natriumazid als Konservierungsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen
Antiserum
1 ml
N. meningitidis Antiserum Gruppe Z Prime (Z' )
Flasche
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Difco™ Neisseria Meningitidis Antisera > Neisseria meningitidis Antiserum Gruppe Z
For in vitro diagnostic use.