Learn More
BD Difco™ Haemophilus influenzae Serotyping Antisera
Use in slide agglutination tests for serotyping Haemophilus influenzae
168.00 CHF - 590.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Kühlen, bei 2 °C bis 8 °C lagern
Produkttyp Antiserum
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verwendung in Objektträger-Agglutinationstests für die Serotypisierung von Haemophilus influenzae
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Produkte 7
Produktcode Marke Produkttyp Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11722734
Unterlagen ansehen
BD
222371
Antiserum Haemophilus influenzae Antiserum Poly
525.00 CHF
1 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11788333
Unterlagen ansehen
BD
222361
Antiserum Haemophilus influenzae Antiserum Typ B
590.00 CHF
1 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11732734
Unterlagen ansehen
BD
222501
Antiserum Haemophilus influenzae Antiserum Typ a
497.00 CHF
1 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11742874
Unterlagen ansehen
BD
227891
Antiserum Haemophilus influenzae Antiserum Typ c
168.00 CHF
1 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11752874
Unterlagen ansehen
BD
227901
Antiserum Haemophilus influenzae Antiserum Typ d
168.00 CHF
1 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11762874
Unterlagen ansehen
BD
227911
Antiserum Haemophilus influenzae Antiserum Typ e
168.00 CHF
1 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11782874
Unterlagen ansehen
BD
227921
Antiserum Haemophilus influenzae Antiserum Typ f
168.00 CHF
1 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Lyophilized
  • Rehydrate to 1mL
  • Type: Antisera
  • Shelf Life: 965 days
Spezifikation
Spezifikation
Kühlen, bei 2 °C bis 8 °C lagern
Antiserum
Verwendung in Objektträger-Agglutinationstests für die Serotypisierung von Haemophilus influenzae
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Difco™ Haemophilus influenzae Serotyping Antisera